6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
OR300027-1G
APOSOR300027-1GEA
382
EUR
APOSOR300027-1G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel:
C₅H₃ClN₄ Molecular Weight: 154,557 g/mol Schmelzpunkt: 195…205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11043990 CAS-Nummer: 1314974-66-7 |