6-Bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-8-chlorotriazolo[4,3-a]pyrazine
OR300030-1G
APOSOR300030-1GEA 1050 EUR
APOSOR300030-1G
6-Bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel: C₅H₂BrClN₄
Molecular Weight: 233,453 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20501878
CAS-Nummer: 1334135-75-9