3-Phenoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300041-1G
APOSOR300041-1GEA
102
EUR
APOSOR300041-1G
3-Phenoxypyridine 98%
3-Phenoxypyridine
Formel:
C₁₁H₉NO Molecular Weight: 171,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234704 CAS-Nummer: 2176-45-6 |