5-Amino-4-methylisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300048-1G
APOSOR300048-1GEA 604 EUR
APOSOR300048-1G
5-Amino-4-methylisoquinoline
5-Amino-4-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922847
CAS-Nummer: 194032-18-3