5-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoquinolin-5-ylmethanol, (Isoquinolin-5-yl)methanol
OR300050-1G
APOSOR300050-1GEA
299
EUR
APOSOR300050-1G
5-(Hydroxymethyl)isoquinoline
5-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159.185 g/mol Schmelzpunkt: 101…102 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03840599 CAS-Nummer: 76518-57-5 |