1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300057-1G
APOSOR300057-1GEA
335
EUR
APOSOR300057-1G
1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone 95%
1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone
Formel:
C₁₁H₉NO Molecular Weight: 171.195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699238 CAS-Nummer: 1053655-98-3 |