1-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-6-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-6-carbaldehyde, 1-Chloro-6-formylisoquinoline
OR300074-1G
APOSOR300074-1GEA
1100
EUR
APOSOR300074-1G
1-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₆ClNO Molecular Weight: 191,614 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15526625 CAS-Nummer: 1211528-19-6 |