1-Hydroxyisoquinoline-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300080-500MG
APOSOR300080-500MGEA
0
EUR
APOSOR300080-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-7-carboxylic acid
1-Hydroxyisoquinoline-7-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22375649 CAS-Nummer: 1301214-62-9 |