3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300092-1G
OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA
810
EUR
APOSOR300092-1G
APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molecular Weight: 242.5 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18793407 CAS-Nummer: 1276056-79-1 |