6-Amino-3-chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloroisoquinolin-6-amine, 6-Amino-3-chloro-2-azanaphthalene
OR300114-1G
APOSOR300114-1GEA
930
EUR
APOSOR300114-1G
6-Amino-3-chloroisoquinoline
6-Amino-3-chloroisoquinoline
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22380488 CAS-Nummer: 1374652-51-3 |