1,6-Dichlorisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300125-5G
APOSOR300125-5GEA
71.2
EUR
APOSOR300125-5G
1,6-Dichlorisochinolin 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738660 CAS-Nummer: 630421-73-7 |