7-Chloro-1-iodoisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Chloro-1-iodo-2-azanaphthalene
OR300131-250MG
APOSOR300131-250MGEA
178
EUR
APOSOR300131-250MG
7-Chloro-1-iodoisoquinoline
7-Chloro-1-iodoisoquinoline
Formel:
C₉H₅ClIN Molecular Weight: 289,5 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702501 CAS-Nummer: 1203579-27-4 |