1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300132-500MG OR300132-100MG OR300132-250MG
APOSOR300132-500MGEA 277 EUR
APOSOR300132-500MG APOSOR300132-100MG APOSOR300132-250MG
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
1-Iodo-7-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₈INO
Schmelzpunkt: 86…87 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04037478
CAS-Nummer: 952569-54-9