7-Bromoisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Bromo-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR300133-1G
APOSOR300133-1GEA
140
EUR
APOSOR300133-1G
7-Bromoisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
7-Bromoisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Formel:
C₉H₆BrNO₂ Molecular Weight: 240,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756049 CAS-Nummer: 1033330-27-6 |