7-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 70%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Bromo-1,3-dichloro-2-azanaphthalene
OR300137-100MG
APOSOR300137-100MGEA
31.9
EUR
APOSOR300137-100MG
7-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 70%
7-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₄BrCl₂N Molecular Weight: 276,945 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112092 CAS-Nummer: 924271-40-9 |