3-Methoxyisoquinoline-7-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Borono-3-methoxyisoquinoline, 7-Borono-3-methoxy-2-azanaphthalene
OR300146-100MG
APOSOR300146-100MGEA 145 EUR
APOSOR300146-100MG
3-Methoxyisoquinoline-7-boronic acid
3-Methoxyisoquinoline-7-boronic acid
Formel: C₁₀H₁₀BNO₃
Molecular Weight: 203,002 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19982319
CAS-Nummer: 1645213-88-2