Methyl 4-bromo-1H-indole-7-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300169-250MG
APOSOR300169-250MGEA
241
EUR
APOSOR300169-250MG
Methyl 4-bromo-1H-indole-7-carboxylate 95+%
Methyl 4-bromo-1H-indole-7-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molecular Weight: 254,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20487964 CAS-Nummer: 1224724-39-3 |