N-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300175-250MG
APOSOR300175-250MGEA
404
EUR
APOSOR300175-250MG
N-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
N-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N·ClH Molecular Weight: 133,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31417451 CAS-Nummer: 1882089-75-9 |