N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300176-250MG
APOSOR300176-250MGEA
638
EUR
APOSOR300176-250MG
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅N·ClH Molecular Weight: 209,715 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536714 CAS-Nummer: 2187435-43-2 |