N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300180-250MG
APOSOR300180-250MGEA
580
EUR
APOSOR300180-250MG
N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃N·ClH Molecular Weight: 147,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536718 CAS-Nummer: 2187435-35-2 |