2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300181-250MG
APOSOR300181-250MGEA 0 EUR
APOSOR300181-250MG
2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₈BrNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17168655
CAS-Nummer: 19689-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III