2-(Methylamino)-5-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300182-1G
APOSOR300182-1GEA 101 EUR
APOSOR300182-1G
2-(Methylamino)-5-nitrobenzoic acid
2-(Methylamino)-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₈N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00956206
CAS-Nummer: 3484-33-1