4-(Methylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR300190-250MG
APOSOR300190-250MGEA
190
EUR
APOSOR300190-250MG
4-(Methylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carbonitrile
4-(Methylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Molecular Weight: 164,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536721 CAS-Nummer: 2187435-31-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |