4-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300193-250MG
APOSOR300193-250MGEA
97.3
EUR
APOSOR300193-250MG
4-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₉H₉BrN₂O Molecular Weight: 241,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536724 CAS-Nummer: 2103352-52-7 |