7-Methoxy-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300194-250MG
APOSOR300194-250MGEA
168
EUR
APOSOR300194-250MG
7-Methoxy-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
7-Methoxy-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₁₅H₂₁BN₂O₃ Molecular Weight: 288,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536725 CAS-Nummer: 2103352-53-8 |