5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300196-250MG
APOSOR300196-250MGEA 246 EUR
APOSOR300196-250MG
5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
5-Bromo-3-methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Formel: C₁₀H₇BrN₂
Molecular Weight: 235,08 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31536726
CAS-Nummer: 1221448-64-1