Benzyl 4-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-ylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300202-250MG
APOSOR300202-250MGEA
580
EUR
APOSOR300202-250MG
Benzyl 4-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-ylcarbamate
Benzyl 4-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-1-ylcarbamate
Formel:
C₁₇H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 288,385 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042274 CAS-Nummer: 2227272-82-2 |