Benzyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octan-1-ylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300204-250MG
APOSOR300204-250MGEA
536
EUR
APOSOR300204-250MG
Benzyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octan-1-ylcarbamate
Benzyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octan-1-ylcarbamate
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 284,353 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536730 CAS-Nummer: 1252672-88-0 |