Benzyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octan-1-ylmethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300205-250MG
APOSOR300205-250MGEA
376
EUR
APOSOR300205-250MG
Benzyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octan-1-ylmethylcarbamate
Benzyl 4-cyanobicyclo[2.2.2]octan-1-ylmethylcarbamate
Formel:
C₁₈H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 298,379 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536731 CAS-Nummer: 2187434-96-2 |