Methyl 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300207-250MG
APOSOR300207-250MGEA
572
EUR
APOSOR300207-250MG
Methyl 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-6-carboxylate
Methyl 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-6-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₂BNO₄ Molecular Weight: 315.172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536732 CAS-Nummer: 2103352-55-0 |