Methyl 5-chloro-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300209-250MG
APOSOR300209-250MGEA 190 EUR
APOSOR300209-250MG
Methyl 5-chloro-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 223,656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23159660
CAS-Nummer: 762288-06-2