N,N-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-7-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR300210-250MG
APOSOR300210-250MGEA
633
EUR
APOSOR300210-250MG
N,N-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-7-amine
N,N-Dimethyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-7-amine
Formel:
C₉H₁₁N₃ Molecular Weight: 161,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536734 CAS-Nummer: 2103352-79-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |