N,N-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300211-250MG
APOSOR300211-250MGEA
265
EUR
APOSOR300211-250MG
N,N-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
N,N-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazol-3-amine
Formel:
C₇H₉N₃S Molecular Weight: 167,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536735 CAS-Nummer: 2227272-46-8 |