6-Ethynyl-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300214-100MG
APOSOR300214-100MGEA
223
EUR
APOSOR300214-100MG
6-Ethynyl-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Ethynyl-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₁₄H₉N₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31561247 CAS-Nummer: 2227272-60-6 |