4-Bromo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300216-250MG
APOSOR300216-250MGEA
116
EUR
APOSOR300216-250MG
4-Bromo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
4-Bromo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845544 CAS-Nummer: 425380-37-6 |