5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300218-250MG
APOSOR300218-250MGEA 190 EUR
APOSOR300218-250MG
5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
Molecular Weight: 296,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31561251
CAS-Nummer: 1614234-06-8