5-Bromo-2-(tetrahydrofuran-3-yl)isoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300220-250MG
APOSOR300220-250MGEA 493 EUR
APOSOR300220-250MG
5-Bromo-2-(tetrahydrofuran-3-yl)isoindolin-1-one
5-Bromo-2-(tetrahydrofuran-3-yl)isoindolin-1-one
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31561252
CAS-Nummer: 2227272-50-4