6-Bromo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300223-250MG
APOSOR300223-250MGEA 260 EUR
APOSOR300223-250MG
6-Bromo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₁₂H₈BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12033252
CAS-Nummer: 1159815-57-2