1-Bromo-3-(2,2-dibromovinyl)-5-isopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300225-250MG
APOSOR300225-250MGEA 301 EUR
APOSOR300225-250MG
1-Bromo-3-(2,2-dibromovinyl)-5-isopropylbenzene
1-Bromo-3-(2,2-dibromovinyl)-5-isopropylbenzene
Formel: C₁₁H₁₁Br₃
Molecular Weight: 382,917 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31561256
CAS-Nummer: 2227272-84-4