1-Bromo-3-(2-bromoethynyl)-5-isopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300227-250MG
APOSOR300227-250MGEA
358
EUR
APOSOR300227-250MG
1-Bromo-3-(2-bromoethynyl)-5-isopropylbenzene
1-Bromo-3-(2-bromoethynyl)-5-isopropylbenzene
Formel:
C₁₁H₁₀Br₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561259 CAS-Nummer: 2227272-72-0 |