1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300229-250MG
APOSOR300229-250MGEA
301
EUR
APOSOR300229-250MG
1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethanone
1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethanone
Formel:
C₁₁H₁₃BrO Molecular Weight: 241,124 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561263 CAS-Nummer: 1782470-88-5 |