1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300231-250MG
APOSOR300231-250MGEA
358
EUR
APOSOR300231-250MG
1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-isopropylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₆BrN·ClH Molecular Weight: 278,616 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561265 CAS-Nummer: 2227272-85-5 |