3-Bromo-5-isopropylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300233-250MG
APOSOR300233-250MGEA
415
EUR
APOSOR300233-250MG
3-Bromo-5-isopropylbenzonitrile
3-Bromo-5-isopropylbenzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀BrN Molecular Weight: 224,097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29094527 CAS-Nummer: 1369854-24-9 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |