tert-Butyl 3-bromo-5-isopropylbenzylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300235-250MG
APOSOR300235-250MGEA
567
EUR
APOSOR300235-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-isopropylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-isopropylbenzylcarbamate
Formel:
C₁₅H₂₂BrNO₂ Molecular Weight: 328,245 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561268 CAS-Nummer: 2227272-55-9 |