8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300240-1G
OR300240-250MG
APOSOR300240-1GEA
277
EUR
APOSOR300240-1G
APOSOR300240-250MG
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₃ClIN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561275 CAS-Nummer: 2227272-49-1 |