5-Bromo-3-phenylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300242-250MG
APOSOR300242-250MGEA
68.3
EUR
APOSOR300242-250MG
5-Bromo-3-phenylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-phenylpyrazin-2-amine
Formel:
C₁₀H₈BrN₃ Molecular Weight: 250,095 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547094 CAS-Nummer: 344940-70-1 |