5-Ethynyl-3-phenylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300244-1G
APOSOR300244-1GEA
289
EUR
APOSOR300244-1G
5-Ethynyl-3-phenylpyrazin-2-amine
5-Ethynyl-3-phenylpyrazin-2-amine
Formel:
C₁₂H₉N₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31561280 CAS-Nummer: 2227272-78-6 |