2-Bromo-1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR300245-1G
APOSOR300245-1GEA
877
EUR
APOSOR300245-1G
2-Bromo-1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethanone
Formel:
C₉H₈Br₂O Molecular Weight: 291,967 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23711607 CAS-Nummer: 260430-27-1 UN: 3261 ADR: 8,III |