tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300247-1G
OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA
618
EUR
APOSOR300247-1G
APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formel:
C₁₃H₁₈BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30531038 CAS-Nummer: 1998726-82-1 |