2-Methoxyquinoline-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300253-250MG
APOSOR300253-250MGEA 246 EUR
APOSOR300253-250MG
2-Methoxyquinoline-6-carbonitrile
2-Methoxyquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27921733
CAS-Nummer: 99471-68-8